Fortfahren mit
70192
Mueller-Hinton-Bouillon
NutriSelect® Plus, according to FDA, NCCLS, powder, for bacteria, pack of 100 g, pack of 500 g
Synonym(e):
MH-Bouillon, Prüfmedium für die antibakterielle Wirksamkeit, Prüfmedium für die Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171504
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
NCCLS
Form:
powder
Suitability:
bacteria
Application(s):
clinical testing
food and beverages
microbiology
€ 53,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
NCCLS
reg. compliance
according to FDA
sterility
non-sterile
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
beef infusion solids, 2.0 g/L , casein hydrolysate, 17.5 g/L , starch, 1.5 g/L
packaging
pack of 100 g, pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
storage condition
protect from light
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria
General description
Müller-Hinton-Bouillon wird zum Bestimmen der minimalen Hemm-Konzentrationen (MHK) eingesetzt. Müller-Hinton-Medium wird von der FDA, Weltgesundheitsorganisation und NCCLS zum Prüfen der am häufigsten vorkommenden aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien in Lebensmitteln und klinischem Material empfohlen. Dieses Medium zeigt eine gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge, weist nur geringe Mengen Sulfonamid-, Trimethroprim- und Tetracyclininhibitoren auf und erzeugt ein zufriedenstellendes Wachstum der meisten nicht anspruchsvollen Pathogene.
Application
Müller-Hinton-Bouillon wird primär dafür verwendet, die minimale Hemm-Konzentration (MHK) für verschiedene antimikrobielle Mittel zu bestimmen. Sie kann auch verwendet werden, um anspruchsvolle Organismen wie Meningococcus und Gonococcus zu kultivieren.
Preparation Note
21 g in 1 Liter destilliertem Wasser auflösen. Zum Sterilisieren 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren.
Other Notes
Wir bieten je nach Bedarf zwei Medienarten an: das hervorragend granulierte Kulturmedium GranuCult® und die kostengünstigere pulverförmige Variante NutriSelect®.
Die zusätzlichen Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime deuten auf das Niveau der Qualitätskontrolle hin – von grundlegender Qualitätskontrolle (Basic) über Standard-Qualitätskontrollen (Plus) bis hin zu vollständiger regulatorischer Compliance (Prime).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
909227019197580
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
bacteria
suitability
bacteria, nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
bacteria, nonselective for Neisseria spp., nonselective for bacteria (General Media)
suitability
Haemophilus spp., bacteria (general purpose media), nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
agency
NCCLS
agency
NCCLS
agency
NCCLS
agency
according to NCCLS
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mueller-Hinton-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Branko Jovčić et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-17)
The antimicrobial susceptibility testing was conducted on 174 single isolates from poultry farms in Serbia and it was determined that seven Salmonella spp. were multidrug resistant. Sixteen serotypes were detected, but only serotype Infantis confirmed reduced susceptibility to colistin. Seven
Dennis Wilkens Juhl et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 526459-526459 (2020-10-27)
Magainin 2 and PGLa are antimicrobial peptides found together in frog skin secretions. When added as a mixture they show an order of magnitude increase in antibacterial activity and in model membrane permeation assays. Here we demonstrate that both peptides
J.H. Muller et al.
Proceedings of the Society For Experimental Biology and Medicine. Society For Experimental Biology and Medicine, 48, 330-330 (1941)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70192-500G04061832820200
70192-100G04061832820194
Questions
  1. How much Ca++ and Mg++ are there in this media? Thank you so much
    1 answer
    1. There is no added Ca++ and Mg++ in the media. Testing is not performed for the content of these ions in the media.