Fortfahren mit
69484
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorbuttersäureamid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥90% (GC)
Synonym(e):
N-Trimethylsilyl-N-methylheptafluorbuttersäureamid, MSHFBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,20
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CF2CF2CON(CH3)Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.26
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6512894
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
€ 76,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.353
bp
148 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12F7NOSi/c1-16(18(2,3)4)5(17)6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1-4H3
InChI key
CMXKINNDZCNCEI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Simultaneous quantitation of cocaine, opiates, and their metabolites in human hair by positive ion chemical ionization gas chromatography-mass spectrometry: Diese Studie zeigt die Anwendung von N-Methyl-N-(trimethylsilyl)heptafluorobutyramid in der forensischen Toxikologie zur Analyse von Drogenrückständen im menschlichen Haar und bietet eine solide Methode zum Nachweis solcher Verbindungen im Spurenbereich (Höld KM, Wilkins DG, Rollins DE, Joseph RE Jr, Cone EJ, 1998).
  • Detection of stanozolol in hair by negative ion chemical ionization mass spectrometry: Diese Forschungsarbeit verwendet N-Methyl-N-(trimethylsilyl)heptafluorobutyramid für den empfindlichen Nachweis von Stanozolol, einem leistungssteigernden Steroid, in Haarproben. Diese Methode ist besonders bei Dopinganalysen im Sport nützlich, um faire Spiele zu gewährleisten (Höld KM, Wilkins DG, Crouch DJ, Rollins DE, Maes RA, 1996).
Other Notes
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorbutyramid (MSHFBA) wird bei der Silylierungsreaktion während der GC-Analyse von Proben, die 1-Monoolein, 2-Monoolein, 1,2-Diolein, 1,3-Diolein, Ethyloleat, Oleinsäure und Triolein enthalten, eingesetzt.
Silylierungsmittel zur Verwendung bei GC-Analysen. Es beeinträchtigt Flammenionisationsdetektoren am wenigsten
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
694791212450992
assay
≥90% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
148 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.353
refractive index
n20/D 1.38 (lit.), n20/D 1.380
refractive index
n20/D 1.383
refractive index
n20/D 1.380
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Bing Fang et al.
Journal of food science and technology, 54(7), 1938-1944 (2017-07-20)
Tocopherols and sterols were lost considerably during the refining process of vegetable oils, resulting in a dramatic decrease in the oxidation stability. However, the oxidation stability of vegetable oils was not directly proportional to tocopherol content, not mention to its
Tobias Kieliba et al.
Drug testing and analysis, 11(2), 267-278 (2018-08-26)
The detection of Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) and cannabinol (CBN) in hair, for the purpose of identifying cannabis consumption, is conducted in many forensic laboratories. Since external contamination of hair with these cannabis components cannot be excluded, even after
Joris Probst et al.
Experimental neurology, 331, 113330-113330 (2020-04-28)
Chronic hyperammonemia is a common condition affecting individuals with inherited urea cycle disorders resulting in progressive cognitive impairment and behavioral abnormalities. Altered neurotransmission has been proposed as major source of neuronal dysfunction during chronic hyperammonemia, but the molecular pathomechanism has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2525-500MG04061832269894
69484-5ML04061832778983
69484-1ML04061837684012