Fortfahren mit
50992
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid aktiviert I
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, activated with ethanethiol and ammonium iodide
Synonym(e):
MSTFA aktiviert I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 721,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41115716
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
storage temp.
2-8°C
Application
Derivatisierungsreagenz für die Trimethylsilylierung von OH- und NH-Gruppen für GC und GC-MS
Features and Benefits
  • Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.        
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1212469479M0789
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.380
refractive index
n20/D 1.383
refractive index
n20/D 1.38 (lit.), n20/D 1.380
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
LiChropur
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12027-06-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)