Fortfahren mit
67886
Pyrase Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Synonym(e):
Pyrrolidonyl Peptidase-Teststäbchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Gemella spp., Enterococcus spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp., microbe id | in situ hybridization spp.
Application(s):
clinical testing
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Storage temp.:
2-8°C
€ 67,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pyrase-Teststäbchen, suitable for microbiology
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Gemella spp., Enterococcus spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp., microbe id | in situ hybridization spp.
General description
Pyrase Strips are for enzymatic test for the detection of pyrrolidonyl peptidase (pyrase). Pyrase is an enzyme produced by all common species of Enterococci and by 98% of Streptococcus pyogenes strains. Detection of pyrase is a sensitive, reliable and rapid method of wide application. It is substantially more efficient than the bacitracine disc tests (Cat. No. 08382) used for the differentiation of S. pyogenes strains and the tests used for grouping of Enterococci. Strip can also be used for the identification of Gram-positive genera, catalase negative cocci, and coccobacilli.
The result of the reaction is read after 2 min.
Application
Diagnostischer Test für die rasche Differenzierung von Enterococci und Gruppe D Streptococci und für die Differenzierung von Streptococcus pyogenes und anderen haemolytischen Streptococci.
Es handelt sich um einen enzymantischen Test für die Detektion von Pyrrolidonyl-Peptidase (Pyrase). Pyrase ist ein Enzym, welches von allen gewöhnlichen Arten von Enterococci und von 98% aller S. pyogenes Stämme produziert wird. Die Detektion von Pyrase ist eine empfindliche, verlässliche und schnelle Methode mit breitem Anwendungsgebiet. Sie ist wesentlich effizienter als der Bacitracinplättchentests (Fluka® 08382), der für die Differenzierung von S. pyogenes Stämmen verwendet wird, und als die gebräuchlichen Tests für die Gruppenzuteilung von Enterococci. Der Teststreifen kann ebenfalls für die Identifikation von grampositiven Gattungen, katalasenegativen Kokken und Kokkobacilli benutzt werden.
Das Analyseresultat kann nach 2 Minuten abgelesen werden.
Packaging
50 Teststreifen, 1.0 mL Reagenz
Other Notes
(The kit contains plastic strips with a paper zone saturated with chromogenic substrate for the detection of pyrrolidonyl peptidase and a bottle containing a developing reagent.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
405607043972678
suitability
Gemella spp., Lactococcus spp., microbe id | in situ hybridization spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp.
suitability
Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp., bacteria
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT SE 2
target_organs
Immune system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)