Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,30 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
7.16 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
379-381 °C (lit.)
mp
283-286 °C (±0.3°C), 284-286 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
General description
The mp value is recorded as an average of 6 to 12 measurements with a Büchi B-545 equipment that is calibrated against primary standards. Melting point is determined by Capillary method, as described in Ph. Eur. 2.2.14.
Application
This product also features as a reference standard in thermal property investigations.
Features and Benefits
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Melting point validated in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| bp 379-381 °C (lit.) | bp - | bp 249 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) |
| mp 283-286 °C (±0.3°C), 284-286 °C (lit.) | mp 182-184 °C (±0.3°C), 182-185 °C (lit.) | mp 121-123 °C (±0.3°C), 121-125 °C (lit.) | mp 47-49 °C (±0.3°C), 47-51 °C (lit.) |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-65-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 67372-250MG | 04061832735467 |
| 67372-1G | 04061834361633 |