Fortfahren mit
67028
Methylglyoxal -Lösung
technical, ~40% in H2O
Synonym(e):
Acetylformaldehyd, Pyruvaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906750
€ 372,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
concentration
~40% in H2O
density
1.19 g/mL at 20 °C
functional group
aldehyde, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChI key
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylglyoxal is a toxic endogenous by-product of glycolysis. It is a reactive dicarbonyl compound that promotes non-enzymatic glycation of proteins to yield irreversible advanced glycated end products, leading to the cross-linking or degradation of proteins.
Application
Methylglyoxal solution is used in cytotoxic studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W296902M0252G5882
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
1.19 g/mL at 20 °C
density
1.178 g/mL at 25 °C
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
aldehyde, ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
~40% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
~40% (enzymatic), ~40% in H2O
concentration
25% in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylglyoxal -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)