Wichtige Dokumente
W296902
Methylglyoxal -Lösung
40 wt. % in H2O
Synonym(e):
Acetylformaldehyd, Pyruvaldehyd
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.41
Dichte
1.178 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChIKey
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?