Fortfahren mit
1428008
USP
Methylenblau
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,7-Bis-(dimethylamino)-phenazathioniumchlorid, Tetramethylthionin-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
750 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85 (anhydrous basis)
EC Number:
200-515-2
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
Colour Index Number:
52015
MDL number:
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3838M1800900M9140
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)