Fortfahren mit
65990
(±)-2-Methyl-1-Butanol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
sec.-Butylcarbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-289-9
Beilstein/REAXYS Number:
1839383
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.411
bp
126-129 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23769829481074880
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99.5%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
126-129 °C (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.411
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
108.5 °F - closed cup
flash_point_c
42.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)