74880
4-Octanol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Butyl-propylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426
bp
174-176 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(O)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
WOFPPJOZXUTRAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter