Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,00 € 50,15 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 € 101,15 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-597-8
Beilstein/REAXYS Number:
774261
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
€ 50,15
Listenpreis€ 59,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.413 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 180-181 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| mp −62 °C (lit.) | mp 139-141 °C (lit.), 140-142 °C | mp - | mp - |
| density 1.156 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylmalonat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?