Fortfahren mit
63187
Methoxypolyethylenglykol-maleimid
≥90% (NMR), 5,000
Synonym(e):
MeO-PEG-Mal, Monomethyl-polyethylenglykol-2-maleimid-ethylether, PEG-Maleimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90% (NMR)
mol wt
PEG average Mn 5,000
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Application
Methoxypolyethylenglykol-maleimid (MeO-PEG-Mal) wird als Reagenz für die Proteinpegylierung verwendet. Unter PEGylierung wird der Vorgang der kovalenten Bindung von Polyethylenglykol(PEG)-Polymerketten an andere Moleküle, wie Proteine verstanden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71255871246985973
assay
≥90% (NMR)
assay
-
assay
-
assay
≥80% (NMR)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 750
mol wt
PEG average Mn 10,000 g/mol
mol wt
PEG average Mn 5,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
NHS ester
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylenglykol-maleimid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiankun Qie et al.
Drug metabolism letters, 1(3), 232-240 (2007-08-01)
Site-specific mono-PEGylations were performed in different conformational regions of Thymosin alpha 1 (T alpha 1) by introducing one cysteine residue into the chosen site and coupling with thiol-specific mPEG-MAL reagent. Results demonstrated that PEGylated sites and regions influenced the conformations
R J Goodson et al.
Bio/technology (Nature Publishing Company), 8(4), 343-346 (1990-04-01)
We have modified recombinant interleukin-2 (rIL-2) to facilitate site-directed covalent attachment of monomethoxy polyethylene glycol (PEG). The site chosen for modification and subsequent covalent attachment with PEG (PEGylation) was the single glycosylation position found in the native interleukin-2 (IL-2). The
Lidia Wrobel et al.
Scientific reports, 6, 27484-27484 (2016-06-07)
Disulfide bond formation is crucial for the biogenesis and structure of many proteins that are localized in the intermembrane space of mitochondria. The importance of disulfide bond formation within mitochondrial proteins was extended beyond soluble intermembrane space proteins. Tim22, a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V0384-100MG04061837428913
V0384-1G04061826659700
63187-5G04061832887661
63187-1G04061832721262
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf