Fortfahren mit
712558
Methoxypolyethylenglykol-maleimid
750
Synonym(e):
PEG-Maleimid, MeO-PEG-Mal, Monomethyl-polyethylenglykol-2-maleimid-ethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mol wt
PEG average Mn 750
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71246963187726168
description
750
description
PEG average Mn 10,000 g/mol
description
≥90% (NMR), 5,000
description
PEG average Mn 10,000
form
powder
form
powder
form
-
form
lumps
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
PEG average Mn 750
mol wt
PEG average Mn 10,000 g/mol
mol wt
PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 10,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
azide
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylenglykol-maleimid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)