Fortfahren mit
63067
Magnesiumzitrat, dreibasisch Nonahydrat
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
Synonym(e):
Citronensäure Magnesiumsalz, Trimagnesiumdicitrat Nonahydrat, tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
613.25
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-093-9
Beilstein/REAXYS Number:
6674777
MDL number:
€ 52,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
assay
≥95.0% (KT)
form
powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
InChI key
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13742592510771405
assay
≥95.0% (KT)
assay
-
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among
Global Trade Item Number
SKUGTIN
294462-500MG04061832594194
63067-1KG-F04061832714516
63067-100G-F04061835571734