Fortfahren mit
59677
Methyldihydrojasmonat, Gemisch aus cis und trans
analytical standard
Synonym(e):
(3-Oxo-2-pentyl-cyclopentyl)-essigsäure-methylester, Methyl-(3-oxo-2-pentyl-cyclopentyl)-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
246-495-9
MDL number:
€ 63,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl dihydrojasmonates (MDJ) are grouped under the class of cyclopentanones. MDJ is a widely used fragrance ingredient in perfume industries because of its intense floral, jasmine-like odor. Both the trans and cis methyl dihydrojasmonate mixture may be isolated from Jasminum grandiflorum L.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W3408044323621479
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥96%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of the developmental toxicity of methyl dihydrojasmonate (MDJ) in rats
Politano VT, et al.
International Journal of Toxicology, 27(3), 295-300 (2008)
Enantioselective synthesis and absolute stereochemistry of both the enantiomers of trans-magnolione, a fragrance structurally related to trans-methyl jasmonate
Donnoli MI, et al.
Tetrahedron, 60(23), 4975-4981 (2004)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(23), S562-S571 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
59677-1ML04061832644271