Merck
21479
Caprinsäuremethylester
analytical standard
Synonym(e):
Dekansäuremethylester, Methylcaprat, Methyldecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-766-6
Beilstein/REAXYS Number:
1759170
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.), n20/D 1.426
bp
108 °C/10 mmHg, 224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyldecanoat, auch als Methylcaprat bekannt, ist ein Decanoatester und gehört zur Gruppe der Fettsäuremethylester (FAME). Er kommt natürlich in Saccharomyces cerevisiae, Astragalus mongholicus, Achillea millefolium und weiteren vor.
Application
Dieser Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • In einer Trennung und Quantifizierung von 16 Methyl- und Ethylfettsäureestern aus Biodieselproben auf Grundlage von Gaschromatografie-Tandem-Differenzialmobilitätsspektrometrie (DMS)
  • Entwicklung und Validierung eines Gaschromatografie-Flammenionisations-Verfahrens (GC-FID) zum Bestimmen von Fettsäuremethylestern (FAME) in Bierwürzeproben nach ihrer Festphasenextraktion und BF3-basierten Methylierung
  • Multirückstandsanalyse von 76 flüchtigen Verbindungen aus Jujube-Extraktproben mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) nach ihrer Extraktion durch Dampfdestillation in Kombination mit tropfenweiser Extraktion
  • In einer Vergleichsanalyse von Gaschromatografie-Verbrennung-Massenspektrometrie- und Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor-Verfahren zum Bestimmen von Fettsäuremethylestern (FAME) in Biodieselproben
  • Identifizierung und Quantifizierung von Fettsäuren in Walnuss- und Kokosölproben mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) nach ihrer Methylveresterung durch BF3-MeOH-Verfahren
  • Gleichzeitige Bestimmung von Fettsäuren in Rinderkolostrumproben mittels GC-FID nach ihrer Derivatisierung zu Esterformen unter Verwendung eines sauren Katalysators, Bortrifluorid
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caprinsäuremethylester
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)