Fortfahren mit
54918
(S)-2-Hydroxybuttersäure
derivatization grade (chiral), ≥97.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720940
Assay:
≥97.0% (T), ≥97.0%
Form:
solid
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T), ≥97.0%
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
536955492054925
assay
≥97.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
50-54 °C
mp
-
mp
49-50 °C (lit.)
mp
45-50 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or crystals
grade
derivatization grade (chiral)
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5491804061833506585
54918-1G-F04061832575094