Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
functional group
carboxylic acid, phenyl, thioether
SMILES string
OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
InChI key
AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description ≥96.0% (T) | description ≥97.0% (T) | description ≥97.0% (T) |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥96.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group phenyl, carboxylic acid, thioether | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?