Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COOLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.02
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
5774841
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97.0% (NT) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumacetoacetat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?