Fortfahren mit
52862
Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 634,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-601-3
Beilstein/REAXYS Number:
3727014
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
mol wt
206.24 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat wird als Ionenpaarreagens bei der LC-ICP-MS (Flüssigkeitschromatographie und induktiv gekoppelte Plasmamassenspektrometrie) zur schnellen Trennung von Arsenspezies verwendet.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
518325183330631
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-hexansulfonat Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid arsenic speciation using ion pair LC-ICPMS with a monolithic silica column reveals increased urinary DMA excretion after ingestion of rice
Pearson, Gareth F., et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22 (4), 361-369 (2007)
Philip Zakaria et al.
Electrophoresis, 23(17), 2821-2832 (2002-09-11)
The separation of a series of aromatic carboxylic acids, sulfonates and opiates using electrokinetic chromatography employing a mixture of the soluble cationic polymer poly(diallydimethylammonium chloride) (PDDAC) and the amphiphilic anion hexanesulfonate as pseudostationary phases is described. In this system, the
Kirti S Niralwad et al.
Ultrasonics sonochemistry, 17(5), 760-763 (2010-03-17)
1-Hexanesulphonic acid sodium salt was found to be an efficient catalyst for the green synthesis of alpha-aminophosphonates by the coupling of aldehydes/ketone, an amine and triethyl phosphite under ultrasound irradiation at ambient temperature for appropriate time to furnish the desired
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52862-2.5G-F04061832557717
52862-50G-F04061835570614
52862-10G-F04061835570607
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf