Fortfahren mit
30631
Natrium-1-decansulfonat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
1-Decansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 745,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
quality
LiChropur
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.03, λ: 230 nm Amax: 0.02, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Ionen-assoziierendes Reagens für HPLC, einschließlich Analysen von Peptiden und Proteinen.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
190225286251832
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
206.24 g/mol
mol wt
220.26 g/mol
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-decansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Miriam Gochin et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(14), 4338-4344 (2009-06-19)
The hydrophobic pocket within the coiled coil domain of HIV-1 gp41 is considered to be a hot-spot suitable for small molecule intervention of fusion, although so far it has yielded only microM inhibitors. Previous peptide studies have identified specific hydrophobic
Luigi Battaglia et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(7), 2157-2165 (2014-05-16)
The major obstacle to glioblastoma pharmacological therapy is the overcoming of the blood-brain barrier (BBB). In literature, several strategies have been proposed to overcome the BBB: in this experimental work, solid lipid nanoparticles (SLN), prepared according to fatty acid coacervation
Zita Pöstényi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 102, 529-534 (2014-12-03)
Validated HPLC analysis was developed in order to monitor the level of 4-fluorodeprenyl in rats. Male Wistar rats were intraperitoneally treated with 30 mg/kg of (-)-4-fluorodeprenyl. The rats were sacrificed after 5, 15, 30 and 60 min of treatment, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30631-10G-F04061826672860
30631-50G-F04061826672877