Fortfahren mit
52096
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H45NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.61
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
542534985352002
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR9198-100MG04065265798044
52096-10MG04061834113218
52096-50MG04061834113225