Fortfahren mit
52002
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H41NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
498535209654253
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marten Szibor et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148137-148137 (2019-12-12)
Electron transfer from all respiratory chain dehydrogenases of the electron transport chain (ETC) converges at the level of the quinone (Q) pool. The Q redox state is thus a function of electron input (reduction) and output (oxidation) and closely reflects
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52002-50MG04061834113126
52002-10MG04061834113119