Fortfahren mit
49825
DMACA-Reagens
suitable for microbiology
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-zimtaldehyd -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208002
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Quality Segment
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Escherichia coli, Streptococcus spp.
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
General description
DMACA is basically a selective staining reagent. It helps identify the flavanols by staining them blue in color.
Application
Test auf Fähigkeit von Organismen Indol von Tryptophan-Molekülen abzuspalten
Other Notes
Zusammensetzung (per 100 ml)
Dimethylaminocinnamaldehyd 1g
Salzsäure (konz.) 1.0 ml
Wasser, dest. 99.0 ml
Reagens für die schnelle Identifikation von Streptococci.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
673099300919933
suitability
Escherichia coli, Streptococcus spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., coliforms
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)