Fortfahren mit
46923
Testosteron
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androsten, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on, 4-Androsten-17β-ol-3-on, trans-Testosteron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-370-5
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
MDL number:
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Vom Hoden freigesetztes Testosteron wird im Zielgewebe zum Dihydrotestosteron umgewandelt und scheint dort viele der biologischen Aktionen von Testosteron zu aktivieren. Androgene lenken die Entwicklung des männlichen Phenotypus während der Embryogenese und der Pubertät.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP107686500T5411
Testosterone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1076
Testosterone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
clinical testing
format
neat
format
neat
format
-
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
drug standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosteron
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Milli-Q®-Reinstwassersysteme bereiten Leitungswasser im Labor so auf, dass es frei von organischen Verunreinigungen einschließlich Hormonen ist und sich somit selbst für empfindlichste LC-MS/MS-Analysen eignet.
This study highlights the efficacy of Milli-Q® ultrapure water to support reliable LC-MS/MS analysis of hormones in drinking water.
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(1), 87-93 (2013-12-18)
To determine (1) the prognostic utility of prostate-specific antigen (PSA) concentration at 45 to 60 months (48mPSA) after low-dose-rate prostate brachytherapy (LDR-PB); (2) the predictors of 48mPSA; and (3) the prognostic utility of directional trends between PSA levels at 24
James R Bell et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1265-H1274 (2014-03-13)
Estrogen in females is conventionally considered a cardioprotective influence, but a role for estrogen in male cardioprotection has yet to be defined. Estrogen biosynthesis from testosterone is regulated by aromatase. Aromatase has recently been shown to be expressed in the
E David Crawford et al.
Urology, 83(5), 1122-1128 (2014-03-26)
To demonstrate the safety and efficacy of up to 5 years of degarelix treatment and the effects of crossing over from leuprolide to degarelix in the extension phase of a phase III pivotal 1-year trial. Patients receiving degarelix who completed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46923-250MG-R04061832358789