Fortfahren mit
86500
Testosteron
≥99.0% (HPLC), androgenic steroid, powder
Synonym(e):
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androsten, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on, 4-Androsten-17β-ol-3-on, trans-Testosteron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-370-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 25,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Testosteron, purum, ≥99.0% (HPLC)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +110±2°, c = 1% in ethanol
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
152-156 °C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Biochem/physiol Actions
Vom Hoden freigesetztes Testosteron wird im Zielgewebe zum Dihydrotestosteron umgewandelt und scheint dort viele der biologischen Aktionen von Testosteron zu aktivieren. Androgene lenken die Entwicklung des männlichen Phenotypus während der Embryogenese und der Pubertät.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T010000046923Y0002163
Testosteron European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0100000
Testosteron
description
purum, ≥99.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
purum
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosteron
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, is it soluble ine DMSO?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other sources indicate that this material is soluble up to 100 mM in DMSO. Additional solvents cited in various literature include ethanol, methanol, acetonitrile, chloroform, and dichloromethane.
      Helpful?
  2. How should I dissolve product #86500 Testosteron in 100% ethanol? Is it soluble? Should I store it in ethanol or dilute it in medium? Please provide more information.
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at 100 mg/mL, in methanol and absolute ethanol at 0.5 mg/mL, and in a 45%(w/v) aqueous 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin solution at 18.2 mg/mL. This material is also soluble in vegetable oils and dioxane and slightly soluble in methyl oleate. The stock solution may be diluted with aqueous buffer or medium to the required working concentration. The stability of working solutions of this material has not been determined.
      Helpful?
  3. What is the recommended reconstitution of this product?
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at 100 mg/mL, in methanol and absolute ethanol at 0.5 mg/mL, and in a 45%(w/v) aqueous 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin solution at 18.2 mg/mL. This material is also soluble in vegetable oils and dioxane and slightly soluble in methyl oleate.
      Helpful?
  4. Muy buenos días, a qué temperatura debe mantenerse este producto (testosterone 86500) para su almacenamiento a medio y largo plazo?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in powder form. Solutions are stable and refrigerated for up to 30 days. For long-term solution storage, aliquot and store at -20°C. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Please see the link below to review the product datasheet for the Sigma-Aldrich brand Testosterone, T1500:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/332/257/t1500dat.pdf