Fortfahren mit
46035
Bromadiolon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Bromodiolon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H23BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-205-9
Beilstein/REAXYS Number:
1335336
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c4ccc(cc4)-c5ccc(Br)cc5
InChI
1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2
InChI key
OWNRRUFOJXFKCU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromadiolon is an anticoagulant rodenticide, widely used for controlling rodent population.
Application
Bromadiolon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological matrices using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
460363340032677
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
28772-56-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefan Endepols et al.
Pest management science, 68(3), 348-354 (2011-10-06)
The aim of this study was to determine the incidence and the level of resistance to bromadiolone among rats on farms suspected of being foci of resistance by using the international normalised ratio (INR)-based blood clotting response (BCR) test. Whether
Micheal W Mikhail et al.
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 40(1), 35-44 (2010-05-28)
Susceptibility levels of the Norway rat, Rattus norvegicus and the roof rat, Rattus rattus to bromadiolone anticoagulant rodenticide by bioassay and biochemical methods were studied. Animals were trapped from Giza and Qualyobia Governorates in which the anticoagulant rodenticides were used
Julie Vein et al.
Ecotoxicology (London, England), 20(6), 1432-1441 (2011-06-02)
The anti-vitamin Ks (AVKs) are widely used to control rodent populations. They inhibit Vitamin K regeneration by the Vitamin K Epoxide Reductase (VKOR) and cause a fatal hemorrhagic syndrome. Because of repeated use, some populations of commensal rodents have expressed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46035-100MG04061835511594