Fortfahren mit
32677
Difenacoum
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxy-cumarin, 3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalin-1-yl)-4-hydroxy-chromen-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-978-4
Beilstein/REAXYS Number:
8360065
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)-c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2
InChI key
FVQITOLOYMWVFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Difenacoum is a coumarin anticoagulant, which is developed as a rodenticide, in order to control warfarin‐resistant rodents.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Difenacoum may be used as a reference standard in the determination of difenacoum in tissue samples using high performance liquid chromatography (HPLC).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR14353250446301
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
56073-07-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M J Kelly et al.
Journal of chromatography, 620(1), 105-112 (1993-10-22)
A rapid and sensitive high-performance liquid chromatographic method for the analysis of cis and trans diastereomers of the anticoagulant rodenticide difenacoum has been described. The methodology demonstrates potential for the analysis of diastereomers of related 4-hydroxycoumarin anticoagulants. Separations were achieved
R Wallin
The Biochemical journal, 236(3), 685-693 (1986-06-15)
In the liver, it appears that there are two different pathways for vitamin K reduction. One pathway is irreversibly inhibited by coumarin anticoagulant drugs. The other pathway has been shown in the present study to be composed of enzymes that
Field trials of second-generation anticoagulants against difenacoum-resistant Norway rat population.
Greaves HJ, et al.
Epidem. Inf., 89(2), 295-301 (1982)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32677-25MG04061826716465