Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,50 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 194,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.55
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-640-8
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Trichlor(phenyl)silan, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoro(phenyl)silane can react with aliphatic alcohols to yield benzene and alkoxyfluoro and tetraalkoxysilanes. Hydrolytic condensation of this silane in its vapor phase results in the formation of 1,1,3,3-Tetrachloro-1,3-diphenyldisiloxane.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% | assay 95% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.234 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.753 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 201 °C (lit.) | bp 93-96 °C/3 mmHg (lit.) | bp - | bp 91-93 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.523 (lit.) | refractive index n20/D 1.513 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.413 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?