Wichtige Dokumente
420034
Trichlor(phenethyl)silan
95%
Synonym(e):
(2-Phenylethyl)-trichlorsilan, 2-Phenylethyl-trichlorsilan
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl3Si/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?