Fortfahren mit
43987
(S)-Mevalonsäure Lithiumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(S)-3,5-Dihydroxy-3-methyl-valeriansäure Lithiumsalz, Lithium-(S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O4 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 237,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
421477388590469
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥96.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Mevalonsäure Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)