Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,90 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.504-1.506
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI key
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Human urine samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Deodorants and air fresheners by sonication extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Scented consumer products by GC-MS as well as GC in combination with olfactometry.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ≤0.3% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-54-6
80-54-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 43884-10MG | 04061832245867 |