Merck
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetat
≥97%, FG
Synonym(e):
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
Größe auswählen
W269018-SAMPLE-K
€ 47,40
25 G
€ 64,30
100 G
€ 149,00
1 KG
€ 901,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W269018-SAMPLE-K
€ 47,40
25 G
€ 64,30
100 G
€ 149,00
1 KG
€ 901,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
2690
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.758
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; fruity
SMILES String
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
InChIKey
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)