Fortfahren mit
41612
PCB Nr. 209 -Lösung
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
Synonym(e):
Decachlorbiphenyl -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12Cl10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.66
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10±0.5 μg/mL in isooctane
refractive index
n/D 1.3900-1.3940
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3698936906
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n/D 1.3900-1.3940
refractive index
-
refractive index
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCB Nr. 209 -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
41612-5ML04061837115578