Fortfahren mit
36989
PCB-Standardlösung 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
Synonym(e):
PCB Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Ballschmiter Number:
28,52,101,138,153,180,209
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Enthält je 10 ng/μl:
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
369063559731093
PCB No 15 analytical standard
Supelco
35597
PCB No 15
PCB No 29 analytical standard
Supelco
31093
PCB No 29
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in isooctane
concentration
in isooctane
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5402-100MG04061832421117
36989-2ML04061837579417
36989-10ML04061831833294