Fortfahren mit
38370
N,N′-Diisopropylcarbodiimid
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonym(e):
DIC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,40
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 963,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
211-743-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878281
€ 88,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N,N′-Diisopropylcarbodiimid, purum, ≥98.0% (GC)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
SMILES string
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI key
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
N,N′-Diisopropylcarbodiimid (DIC) ist ein Carbodiimid und wird in der Synthese von Amiden, Peptiden, Harnstoffen, Heterocyclen und asymmetrischen Carbodiimiden als Kopplungsreagens verwendet. Außerdem wird es in Polymerisierungsreaktionen als Aktivator eingesetzt.
Application
N,N′-Diisopropylcarbodiimid hat folgende Anwendungen:
  • Synthese von Lanthanid(Ln)-Guanidinat-Komplexen mittels Insertion von Carbodiimid in die Ln-N-Bindung von sekundären Lanthanocen-Amido-Komplexen.
  • Zyklisierung von N-(β-Hydroxy)amiden zur Bildung von 2-Oxazolinen.
  • Synthese von 1-Isopropyl-2-alkoxycarbonyl-3-isopropyliminio-aziridin durch Reaktion mit Alkyldiazoacetaten in Gegenwart von Salzen der Übergangsmetalle.
DIC hat folgende Anwendungen:
  • Kopplungs-Reagenz für die Synthese von verschiedenen Estern und Amiden durch Behandlung von Carboxylsäuren mit Phenolen bzw. Aminen.
  • Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in Aldehyde oder Ketone in Gegenwart von DMSO mittels modifizierter Moffatt-Oxidationsreaktion.
  • Reagenz in der Herstellung von Alkylhaliden aus entsprechenden Alkoholen mittels Bildung von o-Alkylisoharnstoff.[1]
Alternative zu Dicyclohexylcarbodiimid in der Peptidsynthese
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D12540736650D80002
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
grade
purum
grade
-
grade
puriss.
grade
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diisopropylcarbodiimid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. hi, what is the concentration of this product?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.815 g/mL and a molecular weight of 126.20 g/mol. The minimum purity is 98.0%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 6.33M (98.0%) to 6.46M (100%).