Merck
D80002
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid
99%
Synonym(e):
DCC
About This Item
Lineare Formel:
C6H11N=C=NC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
Beilstein:
610662
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-35 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChIKey
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Allgemeine Beschreibung
DCC ist die Abkürzung für N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid. Es wird in der Peptidsynthese zur Aktivierung der Carboxylgruppe eingesetzt. Die Struktur von DCC wird anhand von IR- und Raman-Spektraldaten untersucht.[1] DCC vermittelt die Veresterung von Poly(vinylalkohol) mit freier Lävulinsäure unter Bildung von Poly(vinylalkohol-co-vinyl-lävulinat).[2]
Anwendung
Carboxygruppen-aktivierendes Reagenz für die Peptidsynthese.[3]
DCC kann verwendet werden, um die Veresterung von
7-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-ol mit Propiolsäure unter Bildung von 7-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-yl-propynoat zu fördern.[4]
Es kann auch zur Synthetisierung folgender Substanzen verwendet werden:
  • 1,3-Thiazetinderivate über [2+2]-Cycloaddition mit 2-Phenylethenyl- und 2-(4-Nitrophenyl)ethenylisothiocyanaten.[5]
  • 1,3,5-Oxadiazin-4-thionen über [4+2]-Cycloaddition mit Benzoylisothiocyanaten.[6]
  • Sterisch gehinderten 1,3,4-Oxadiazolderivaten durch Reaktion mit (N-Isocyanimino)triphenylphosphoran in Gegenwart von aromatischen (oder heteroaromatischen) Carbonsäuren.[7]
DCC wird bei der Herstellung von Titanat-Nanoröhrchen-Phthalocyanin(TiONts-Pc)-Nanohybriden[8] und 7-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-yl-propynoat verwendet.[9]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vibrational spectroscopy and DFT calculations of N,N'-dicyclohexylcarbodiimide.
Chowdhry BZ, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 42(2), 230-238 (2011)
Jones, J.
The Chemical Synthesis of Peptides, International Series of Monographs on Chemistry, 23 (1994)
Phthalocyanine-titanate nanotubes: a promising nanocarrier detectable by optical imaging in the so-called imaging window.
Paris J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(9), 6315-6322 (2015)
Svenja Bockelmann et al.
The Journal of biological chemistry, 285(49), 38304-38314 (2010-10-05)
The macrolactone archazolid is a novel, highly specific V-ATPase inhibitor with an IC(50) value in the low nanomolar range. The binding site of archazolid is presumed to overlap with the binding site of the established plecomacrolide V-ATPase inhibitors bafilomycin and
N,N-dicyclohexylcarbodiimide assisted synthesis and characterization of poly (vinyl alcohol-co-vinyl levulinate).
Wang, YM, et al.
Polymer, 46(23), 9793-9802 (2005)
Artikel
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf