Fortfahren mit
37918
4-Epitetracyclin -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-epi-Tetracyclin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O8 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.90
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Das Produkt 37918 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
InChI key
XMEVHPAGJVLHIG-DXDJYCPMSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
4-Epitetracycline hydrochloride is found to be a degradation product of tetracyclines, used in veterinary therapy.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E06000001237509T3383
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Epitetracyclin -hydrochlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)