Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,80 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
analytical standard, natural
assay
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≥48.0% (acetaldehyde, T), 50 wt. % in ethanol
refractive index
n20/D 1.380
density
0.868 g/mL at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as a reference standard for the detection of acetaldehyde which is formed as a pyrolysis product of tobacco additives and as endogenous aldehyde in human urine by gas chromatography-mass spectrometry technique.
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard, natural | grade FG, Kosher, natural | grade Kosher | grade - |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| refractive index n20/D 1.380 | refractive index n20/D 1.39 | refractive index n20/D 1.38 | refractive index - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 |
| concentration ≥48.0% (acetaldehyde, T), 50 wt. % in ethanol | concentration 45.00-55.00% (titration by hydroxylamine), 50 wt. % ethanol | concentration 45.00-55.00% (titration by hydroxylamine), 50 wt. % in ethanol | concentration 35.00-45.00% (titration by hydroxylamine), 40 wt. % in isopropanol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-07-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?