Wichtige Dokumente
W200328
Acetaldehyd -Lösung
50 wt. % in ethanol
Synonym(e):
Essigsäurealdehyd, Ethylaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Dampfdruck
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Form
solution
Konzentration
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.38
bp
65-82 °C
Dichte
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?