Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 14,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106306
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
shelf life
36 mo.
packaging
bottle of 1.5 mL
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
For use with specific GDS Application Notes only.
Application
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
PCR
Other Notes
One bottle, 1.5 mL
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 36 mo. | shelf life 36 mo. | shelf life 36 mo. | shelf life 24 mo. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?