Fortfahren mit
34164
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-3,4,5,6-d4
analytical standard
Synonym(e):
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuteriertes Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Deuteriertes DEHP, Dioctylphthalat-3,4,5,6-d4, Phthalsäure-3,4,5,6-d4-bis(2-ethylhexylester)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24D4H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.58
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-3,4,5,6-d4 (DEHP-3,4,5,6-d4) ist ein isotopenmarkierter Pestizidstandard, der bei Lebensmittel- und Umgebungsanalysen zum Einsatz kommt.
Application
Isotopenmarkierte Verbindungen werden zunehmend zur quantitativen Analyse von Pestiziden in der Isotopenverdünnungs-Massenspektrometrie (IDMS) eingesetzt. Der Hauptvorteil, der sich aus der Verwendung der IDMS-Technik ergibt, besteht darin, dass isotopenmarkierte Verbindungen nahezu dieselben physikalischen Eigenschaften besitzen wie ihr nicht markiertes, entsprechendes Analog. Daher weisen sie während des Aufarbeitungs- und Probenvorbereitungsprozesses ein identisches Verhalten auf. Dies erleichtert die Lösung von Problemen in Verbindung mit den Matrixeffekten, die bei normalen LC-MS/GC-MS-Analysen gewöhnlich anzutreffen sind und die zu verzerrten Ergebnissen führen können. Durch ein Aufstocken der Probe vor der Aufbereitung mit seinem isotopenmarkierten Analog kann der Verlust des Analyten, der zu Matrixeffekten führt, festgestellt und ausgeglichen werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6171806726134194
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
bp
386 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
93951-87-2
CAS No.
93951-87-2
CAS No.
93951-87-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34164-25MG04061826754313