Fortfahren mit
34084
Flocoumafen
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H25F3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.54
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
421-960-0
MDL number:
Das Produkt 34084 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
description
mixture of isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(OCc5ccc(cc5)C(F)(F)F)cc4)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2
InChI key
KKBGNYHHEIAGOH-UHFFFAOYSA-N
General description
Flocoumafen is a second generation anticoagulant rodenticides, which can have an array of applications in pest control.(1) It belongs to the 4-hydroxycoumarin class of rodenticides.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR14354540432677
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
description
mixture of isomers
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
90035-08-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mi-Cong Jin et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 27(1), 18-24 (2006-12-21)
A high-performance liquid chromatographic-tandem mass spectrometric (HPLC-MS-MS) assay was developed and validated to determine quantitatively flocoumafen and brodifacoum in whole blood using warfarin as an internal standard (IS). Liquid-liquid extraction, using ethyl acetate, was used to isolate flocoumafen, brodifacoum and
V R Parshad et al.
The Journal of hygiene, 96(3), 475-478 (1986-06-01)
The anticoagulant rodenticide flocoumafen was evaluated against Rattus rattus and Bandicota bengalensis. In no-choice 24 h feeding tests 100% mortality occurred at 0.00125% concentration of the poison in the bait in the case of B. bengalensis and at 0.00375% in
Steffen Boettcher et al.
European journal of haematology, 86(2), 173-175 (2010-11-10)
A 28 year-old heretofore healthy woman was transferred to our hospital with a two-month history of recurring episodes of bleeding. Administration of vitamin K and prothrombin complex concentrates in the transferring hospital had only temporarily corrected both the markedly elevated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34084-50MG04061826753354