Fortfahren mit
34003
HMMNI
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.13
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-312-9
MDL number:
€ 625,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
InChI key
JSAQDPJIVQMBAY-UHFFFAOYSA-N
General description
HMMNI ist ein Hydroxy-Metabolit von Nitroimidazol-Antibiotika, die zu einer Klasse von Tierarzneimitteln zur Behandlung und Prävention bestimmter Erkrankungen durch Bakterien und Protozoen bei Geflügel und Schweinen gehören.
HMMNI ist ein Hauptmetabolit[1] des Nitroimidazol-Arzneimittels Dimetridazol (DMZ).[2]
Application
HMMNI kann als Analysereferenzstandard zur Bestimmung des Analyten in folgenden Probentypen eingesetzt werden:
  • Verschiedene Schweinematrizes mittels Flüssigchromatographie, gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)[2] und Ultra-Hochleistungs-Flüssigchromatographie gekoppelt mit Elektrospray-Tandem-Massenspektrometrie (UPLC-ESI-MS/MS).
  • Biologische & und Umgebungs-Matrizen mittels Flüssigkeitschromatographie unter Einsatz eines UV-Detektors (LC-UV).
HMMNI kann als Referenzstandard zur Bestimmung von HMMNI in Schweineleber mittels Flüssigchromatographie, gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS), verwendet werden.[2]
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
342073387031707
HMMNI VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34003
HMMNI
HMMNI-d3 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34207
HMMNI-d3
2-NP-AHD VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33870
2-NP-AHD
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of 5-nitroimidazoles and corresponding hydroxy metabolites in swine kidney by ultra-performance liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry.
Xia Xi, et al.
Analytica Chimica Acta, 637(1-2), 79-86 (2009)
Analytical methodologies for the determination of nitroimidazole residues in biological and environmental liquid samples: a review.
Mahugo-Santana C, et al.
Analytica Chimica Acta, 665(2), 113-122 (2010)
S Inghelbrecht et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 19(1), 62-67 (1996-02-01)
The anti-trichomonal efficacy and pharmacokinetics of dimetridazole were investigated in the homing pigeon (Columba livia). Dimetridazole was formulated for drinking water medication and as a prolonged-release tablet. To suppress a Trichomonas gallinae infection successfully, medicated drinking water containing dimetridazole (400
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34003-10MG-R04061826752807