Fortfahren mit
34207
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4D3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 606,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
InChI key
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341963254234003
HMMNI-d3 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34207
HMMNI-d3
HMMNI VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34003
HMMNI
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34207-10MG-R04061826756287