Fortfahren mit
33576
Microcystin-YR -Lösung
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonym(e):
Algenblüte Toxin, Biotoxin, Cyanobakterien Toxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H72N10O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1045.19
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
€ 587,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H72N10O13/c1-28(25-29(2)41(75-8)27-34-13-10-9-11-14-34)16-21-37-30(3)44(65)59-39(50(71)72)22-23-42(64)62(7)33(6)47(68)56-32(5)46(67)60-40(26-35-17-19-36(63)20-18-35)49(70)61-43(51(73)74)31(4)45(66)58-38(48(69)57-37)15-12-24-55-52(53)54/h9-11,13-14,16-21,25,29-32,37-41,43,63H,6,12,15,22-24,26-27H2,1-5,7-8H3,(H,56,68)(H,57,69)(H,58,66)(H,59,65)(H,60,67)(H,61,70)(H,71,72)(H,73,74)(H4,53,54,55)/b21-16+,28-25+/t29-,30-,31-,32+,37-,38-,39+,40-,41-,43+/m0/s1
InChI key
OWHASZQTEFAUJC-GJRPNUFSSA-N
General description
Microcystin-YR is a microcystin that is generally produced by cyanobacteria.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Microcystin-YR may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
335773375933763
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaofeng Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 37(7), 1181-1207 (2004-08-27)
Three heptapeptide toxins, microcystin-RR, microcystin-RY and microcystin-LR, which can cause health problems in animals and humans were monitored in Bang Phra Reservoir, Thailand using reversed-phase high performance liquid chromatography. The concentrations of the three toxins in the reservoir varied greatly
Bojan Sedmak et al.
Microbial ecology, 50(2), 298-305 (2005-10-11)
Dissolved microcystins (MC) are regularly present in water dominated by microcystin-producing, bloom-forming cyanobacteria. In vitro experiments with environmentally feasible concentrations (5 x 10(-7) M) of the three most common microcystins, MC-LR, -RR, and -YR, revealed that they influence the metabolism
Dawen Zhang et al.
The Science of the total environment, 407(7), 2191-2199 (2009-02-03)
In this paper, accumulation and distribution of microcystins (MCs) was examined monthly in six species of fish with different trophic levels in Meiliang Bay, Lake Taihu, China, from June to November 2005. Microcystins were analyzed by liquid chromatography electrospray ionization
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33576-1ML04061826742624