Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 744,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
2-8 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O13/c1-28(2)24-40-50(67)58-44(52(70)71)32(6)46(63)56-41(26-36-17-19-37(60)20-18-36)49(66)54-38(21-16-29(3)25-30(4)42(72-10)27-35-14-12-11-13-15-35)31(5)45(62)55-39(51(68)69)22-23-43(61)59(9)34(8)48(65)53-33(7)47(64)57-40/h11-21,25,28,30-33,38-42,44,60H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,53,65)(H,54,66)(H,55,62)(H,56,63)(H,57,64)(H,58,67)(H,68,69)(H,70,71)/b21-16+,29-25+/t30-,31-,32-,33+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
InChI key
SIGQAYSWORHPPH-WSTSHCHISA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2-8 μg/mL in methanol, analytical standard | description - | description 6-9 μg/mL in methanol, analytical standard | description 10 μg/mL in methanol, analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 2-8 μg/mL in methanol | concentration - | concentration 6-9 μg/mL in methanol | concentration 10 μg/mL in methanol |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?