Fortfahren mit
33490
HMDI
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Methylen-bis-(cyclohexylisocyanat), 4,4′-Diisocyanato-methylendicyclohexan, 4,4′-HMDI, Bis-(4-isocyanatocyclohexyl)-methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(C6H10NCO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-863-2
Beilstein/REAXYS Number:
2217800
MDL number:
€ 79,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
grade
analytical standard
quality
mixture of isomers
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
334283349376778
HMDI analytical standard
Supelco
33490
HMDI
2,6-TDI analytical standard
Supelco
33493
2,6-TDI
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
mixture of isomers
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5124-30-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selvaraj Nagarajan et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 99(3), 410-417 (2011-10-25)
Urethane polymers (PU) have been prepared from low-molecular weight polylactic acid (PLA) and hexamethylene diisocyanate (HMDI) using polydimethylsiloxane (PDMS) as a chain extender. These formed the supporting polymeric matrix of curcumin-containing PU membranes which were prepared using a solvent evaporation
Jeff C H Donovan et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 20(4), 214-217 (2009-10-07)
Isocyanates are widely used in the manufacturing of rigid and flexible foams, fibers, and coatings such as paints, varnishes, and elastomers but are rarely reported as contact sensitizers. The aliphatic diisocyanate dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (DMDI) is known to be a strong cutaneous
Sanjay Gandhi et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 192(5), 1643-1648 (2005-05-20)
The purpose of this study was to examine the histopathologic changes of HMDI (Hexamethylene di-isocyanate) cross-linked porcine dermis grafts used for suburethral sling surgery. Twelve patients underwent reoperation with graft removal for urinary retention or recurrent stress urinary incontinence after