Fortfahren mit
33428
4,4′-MDI
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat), 4,4′-MDI, Bis-(4-isocyanatophenyl)-methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(C6H4NCO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-966-0
Beilstein/REAXYS Number:
797662
MDL number:
€ 82,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChI key
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
4,4′-MDI can be extensively used to make urethane elastomers and urethane coatings.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4,4′-MDI may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wastewater and air samples,[1] and human biological samples by various chromatographic techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
334903349335602
HMDI analytical standard
Supelco
33490
HMDI
2,6-TDI analytical standard
Supelco
33493
2,6-TDI
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
411.8 °F - closed cup
flash_point_c
211 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
101-68-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sensitive determination of airborne diisocyanates by HPLC: 4, 4?-Diphenylmethane-diisocyanate (MDI)
Schulz M and Salthammer T
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(3), 289-293 (1998)
Liquid chromatography and mass spectrometry determination of aromatic amines in hydrolysed urine from workers exposed to thermal degradation products of polyurethane
Skarping G, et al.
Chromatographia, 39(9-10), 619-623 (1994)
Yan Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 956(1-2), 215-220 (2002-07-11)
A method has been developed for the simultaneous determination of a range of aromatic amines using cation-exchange chromatography performed on a standard ion chromatography column using d.c. amperometric detection. The analytes separated were 2,4- and 2,6-toluenediamine (2,4- and 2,6-TDA), aniline
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33428-100MG-R04061826737941
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf