Fortfahren mit
797979
Hexamethylentetramin
anhydrous grade, ACS reagent grade, ≥99.0%, Redi-Dri, free-flowing, powder
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
€ 38,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexamethylentetramin, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
770 °F
ign. residue
≤0.1%
loss
≤2.0% loss on drying
color
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.hygroscopic Storage class (TRGS 510): Flammable solid hazardous materials.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
398160H1130033233
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylentetramin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)